Learn More
2-(Trifluorometil)piridina-5-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491079 1 g 1 g
15428676 250 mg 250 miligramos
15401089 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64054.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 386704-12-7 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 386704-12-7
Fórmula molecular C7H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 175.11
Número MDL MFCD01862647
Clave InChI MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxaldehyde, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 5-formyl-2-trifluoromethyl pyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carbaldehyde, pubchem15866
PubChem CID 2777762
Nombre IUPAC 6-(trifluorometil)piridina-3-carbaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=NC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 52°C to 56°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido