Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)piridina-5-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441159 5 g 5 g
15438706 250 mg 250 miligramos
15431159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64106.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 868662-36-6 | C6H5BF3NO2 | 190.916 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868662-36-6
Fórmula molecular C6H5BF3NO2
Peso molecular (g/mol) 190.916
Número MDL MFCD07375381
Clave InChI BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
PubChem CID 25134278
Nombre IUPAC ácido [6-(trifluorometil)piridin-3-il]borónico
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido