Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469948 1 g 1 g
15478236 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63315.03
Solicitar formato a granel o personalizado
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131747-41-6
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD07774132
Clave InChI BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 14761447
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 217°C to 223°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylicacid