Learn More
2-(Trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426147 1 g 1 g
15436147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33338.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61655-67-2 | C5H3F3N2 | 148.088 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61655-67-2
Fórmula molecular C5H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 148.088
Número MDL MFCD06797734
Clave InChI CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 17888936
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)pirazina
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza 97%