Learn More
(+/-)-2-(Trifluorometil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415257 250 mg 250 miligramos
15405257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32524.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131922-05-9
Fórmula molecular C5H9F3N2
Peso molecular (g/mol) 154.136
Número MDL MFCD07373382
Clave InChI YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine
PubChem CID 18519725
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)piperazina
SMILES C1CNC(CN1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 97%