Learn More
Clorhidrato de 2-(trifluorometil)fenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼235°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 4582303 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.6 |
| Porcentaje de pureza | 98% |