Learn More
Clorhidrato de 2-(trifluorometil)fenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460638 5 g 5 g
11470638 25 g 25 g
11480638 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25182.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3107-34-4 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3107-34-4
Fórmula molecular C7H8ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 212.6
Número MDL MFCD00102619
Clave InChI ZUSWDTWYONAOPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine monohydrochloride, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, n'-2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, 2-trifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12891828
Nombre IUPAC [2-(trifluorometil)fenil]hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼235°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4582303
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 98%