Learn More
2-(Trifluorometil)fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499120 5 g 5 g
11489120 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14781.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 365-34-4 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is used as an intermediate in organic syntheses. It is also ued as a fine chemical intermediate, GC derivatizing agent, coupling reagent and N- protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(trifluorometil)fenilhidracina se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. También se usa como un químico intermedio fino, agente de derivatización de GC, reactivo de acoplamiento y agente N-protector.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365-34-4
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.142
Número MDL MFCD00052687
Clave InChI JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 520800
Nombre IUPAC [2-(trifluorometil)fenil]hidracina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Punto de fusión 57°C to 63°C
Cantidad 5 g
Beilstein 641592
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 97%