Learn More
Hidrato2-(trifluorometil)fenilglioxal, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329156 250 mg 250 miligramos
11309156 1 g 1 g
11319156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20280.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 745783-91-9 | C9H5F3O2 | 202.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 745783-91-9
Fórmula molecular C9H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 202.13
Número MDL MFCD08533288
Clave InChI HBOSPPHIPGYHDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl ethanal, oxamethane, benzeneacetaldehyde, a-oxo-2-trifluoromethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2783281
Nombre IUPAC 2-oxo-2-[2-(trifluorometil)fenil]acetaldehído; hidrato
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)C=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 36°C to 43°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.13 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.