Learn More
2-(Trifluorometil)fenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440338 1 g 1 g
15450338 5 g 5 g
15460338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53478.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 704-41-6 | C9H5F3 | 170.134 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trifluorometil)fenilacetileno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Apenas soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 704-41-6
Fórmula molecular C9H5F3
Peso molecular (g/mol) 170.134
Número MDL MFCD00467313
Clave InChI OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethynyl-2-trifluoromethyl benzene, 2'-trifluoromethylphenyl acetylene, 2-trifluoromethyl phenylacetylene, 2-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene,1-ethynyl-2-trifluoromethylbenzene, 2'-trifluoromethylphenylacetylene, 2-ethynylbenzotrifluoride, o-ethynyl-trifluoromethylbenzene, 2-trifluoromethyl phenyl ethyne, 1-ethynyl-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 4100856
Nombre IUPAC 1-etinil-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C#CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Densidad 1.222
Punto de ebullición 45°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.13
Porcentaje de pureza 97%