Learn More
2-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460867 5 g 5 g
11450867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3038-47-9
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD00001903
Clave InChI QXDCZSJGEUSERL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethyl benzyl cyanide, o-trifluoromethylbenzyl cyanide, 2-trifluoromethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethylphenylacetonitrile, 2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 76435
Nombre IUPAC 2-[2-(Trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1CC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Punto de fusión 28°C to 32°C
Punto de ebullición 92°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 910055
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 97%