Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446906 5 g 5 g
11436906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3038-48-0
Fórmula molecular C9H6F3O2
Peso molecular (g/mol) 203.14
Número MDL MFCD00004327
Clave InChI TYOCDHCKTWANIR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-trifluoromethylphenylacetic acid, a,a,a-trifluoro-o-tolyl acetic acid, 2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethyl, acmc-209hfg, ksc494k8b
PubChem CID 594597
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2267339
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%