Learn More
Isocianato de 2-(trifluorometil)fenilo, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| Densidad | 1.346g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | CF3OC6H4NCS |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |