Learn More
Isocianato de 2-(trifluorometil)fenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10505265 5 g 5 g
11306346 10 g 10 g
10397394 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10505265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01593DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1743-86-8
Fórmula molecular C8H4F3NS
Peso molecular (g/mol) 203.182
Clave InChI FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.346g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CF3OC6H4NCS
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 97%