Learn More
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362876 5 g 5 g
11352876 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10586.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    90.65€ / 5 g
    Ahorro 15.43€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1743-86-8 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1743-86-8
Fórmula molecular C8H4F3NS
Peso molecular (g/mol) 203.182
Número MDL MFCD00039644
Clave InChI FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.346
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.566
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2693552
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 98%