Learn More
Isocianato de 2-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377586 1 g 1 g
11387586 5 g 5 g
11397586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11156.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2285-12-3 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 2-(trifluorometil)fenilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2285-12-3
Fórmula molecular C8H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 187.12
Número MDL MFCD00002008
Clave InChI GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
PubChem CID 16794
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.238
Punto de ebullición 74°C to 75°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4755
Cantidad 1 g
Número UN UN2285
Beilstein 977056
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza 97%