Learn More
2-(Trifluorometil)fenotiazina, TRC
Código de producto. 30453380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453380 1 g 1 g
30449715 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7913701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-30-8
Fórmula molecular C13H8F3NS
Peso molecular (g/mol) 267.27
Sinónimo 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, NSC 50438
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(N2)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3NS/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)18-12/h1-7,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.033