Learn More
2-(Trifluorometil)fenotiazina, 98 %
Product Code. 11479956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11479956 25 g 25 g
11469956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11479956 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20919.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-30-8
Fórmula molecular C13H8F3NS
Peso molecular (g/mol) 267.269
Número MDL MFCD00005018
Clave InChI RKGYJVASTMCSHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenothiazine, 2-trifluoromethyl-10h-phenothiazine, trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethyl-phenothiazine, 10h-phenothiazine, 2-trifluoromethyl, phenothiazine, 2-trifluoromethyl, 2-triflouomethyl phenothiazine, acmc-209rf8, 4-27-00-01352 beilstein handbook reference
PubChem CID 7082
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=C(S2)C=CC(=C3)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 25 g
Beilstein 226580
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.27
Porcentaje de pureza 98%