Learn More
2-(Trifluorometil)fenotiazina, 98 %
Código de producto. 11469956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469956 5 g 5 g
11479956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20919.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-30-8
Fórmula molecular C13H8F3NS
Peso molecular (g/mol) 267.269
Número MDL MFCD00005018
Clave InChI RKGYJVASTMCSHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenothiazine, 2-trifluoromethyl-10h-phenothiazine, trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethyl-phenothiazine, 10h-phenothiazine, 2-trifluoromethyl, phenothiazine, 2-trifluoromethyl, 2-triflouomethyl phenothiazine, acmc-209rf8, 4-27-00-01352 beilstein handbook reference
PubChem CID 7082
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=C(S2)C=CC(=C3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 5 g
Beilstein 226580
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.27
Porcentaje de pureza 98%