Learn More
2-(Trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412347 25 g 25 g
11399599 1 g 1 g
11402347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14231.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 444-30-4 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444-30-4
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.111
Número MDL MFCD00002222
Clave InChI ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenol, 2-hydroxybenzotrifluoride, o-trifluoromethylphenol, o-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-cresol, phenol, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethoxy phenol, a,a,a-trifluoro-o-cresol, 2-hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 67958
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 45°C to 46°C
Punto de ebullición 147°C to 148°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1867917
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 98%