Learn More
2-(Trifluorometil)oxazolo[4,5-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458586 250 mg 250 miligramos
15440909 1 g 1 g
15450909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63931.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 894406-63-4
Fórmula molecular C7H3F3N2O
Peso molecular (g/mol) 188.109
Clave InChI MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29919200
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridina
SMILES C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.