Learn More
Ácido 2-(trifluorometil) nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)nicotinic Acid |
| CAS | 131747-43-8 |
| Fórmula molecular | C7 H4 F3 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0194 |