Learn More
Ácido 2-(trifluorometil) nicotínico, TRC
Código de producto. 30456101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456101 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7913251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)nicotinic Acid
CAS 131747-43-8
Fórmula molecular C7 H4 F3 N O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 191.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0194