Learn More
2-(Trifluorometil)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456237 250 mg 250 miligramos
15446237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33423.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56734-74-8 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56734-74-8
Fórmula molecular C7H9F3O
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00102125
Clave InChI RZSQHJQIBOWYSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl cyclohexanone, 2-trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 2777488
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)ciclohexan-1-ona
SMILES FC(F)(F)C1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Punto de ebullición 71°C to 73°C (12 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 97%