Learn More
Ácido 2-(trifluorometilo)cinámico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317755 1 g 1 g
11327755 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02587.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2062-25-1
Fórmula molecular C10H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 216.16
Número MDL MFCD00004381
Clave InChI AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl cinnamic acid, o-trifluoromethyl cinnamic acid, 2-trifluoromethylcinnamic acid, e-3-2-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-2-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 3-2-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-2-trifluoroformyl phenyl acrylic acid, e-2-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-2-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid
PubChem CID 719625
ChEBI CHEBI:60703
Nombre IUPAC ácido (2E)-3-[2-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Punto de fusión 199°C to 205°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2617007
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.16
Porcentaje de pureza ≥98%