Learn More
2-(Trifluorometilo)bencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402845 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402845 1 g Frasco de vidrio 1 g
10343113 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636681 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10402845 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312950010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3048-01-9 | C8H8F3N | 175.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3048-01-9
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.16
Número MDL MFCD00010297
Clave InChI ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 76447
Nombre IUPAC [2-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2490g/mL
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.4700 to 1.472
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.249
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido