Learn More
2-(Trifluorometil)bencilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470288 2 g 2 g
11480288 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23822.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3048-01-9
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.15
Número MDL MFCD00010297
Clave InChI ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densidad 1.249
Punto de ebullición 108°C to 110°C (64 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.471
Cantidad 2 g
Número UN UN2735
Beilstein 1103424
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [2-(trifluorometil)fenil]metanamina
PubChem CID 76447
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.15
Porcentaje de pureza 98%