Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencilo, +98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride |
| Densidad | 1.337 |
| Punto de ebullición | 67°C to 68°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.47 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 389380 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.59 |
| Mostrar más |