Learn More
Alcohol 2-(trifluorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11467597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467597 25 g 25 g
11447597 1 g 1 g
11457597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15667.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 346-06-5
Fórmula molecular C8H7F3O
Peso molecular (g/mol) 176.14
Número MDL MFCD00004621
Clave InChI TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-trifluoromethyl phenyl methanol, o-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-trifluoromethylbenzyl alcohol, o-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 67666
Nombre IUPAC [2-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.326
Punto de ebullición 80°C to 83°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.468
Cantidad 25 g
Beilstein 2093714
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 97%