Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 312-94-7 |
| Fórmula molecular | C8H4ClF3O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9903 |