Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo, TRC
Código de producto. 30450462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450462 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30450462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79113525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
CAS 312-94-7
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Cantidad 25 g
Sinónimo alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo
Peso molecular (g/mol) 208.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9903