Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676291 5 g Frasco de vidrio 5 g
10241433 1 g Frasco de vidrio 1 g
10340944 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312930050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 312-94-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-94-7
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD00000667
Clave InChI MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
Nombre IUPAC cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -22°C
Color Rosa o amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 84°C to 85°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4COCl
Índice de refracción 1.4780 to 1.481
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.41
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido