Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11433214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433214 100 g 100 g
11413214 5 g 5 g
11423214 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10564.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-94-7
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD00000667
Clave InChI MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
Nombre IUPAC cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.414
Punto de ebullición 89°C to 90°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.479
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 881040
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 98%