Learn More
2-(Trifluorometilo)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487137 10 g 10 g
11404140 5 g 5 g
11497137 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14951.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 447-60-9 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 447-60-9
Fórmula molecular C8H4F3N
Peso molecular (g/mol) 171.122
Número MDL MFCD00001791
Clave InChI SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzonitrile, o-trifluoromethylbenzonitrile, 2-cyanobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile, a,a,a-trifluoro-o-tolunitrile, 2-trifluoromethyl-benzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-toluonitrile, benzonitrile, trifluoromethyl, benzonitrile, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 67972
Nombre IUPAC 2-(trifluorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.294
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.4632
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 2048152
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.12
Porcentaje de pureza 97%