Learn More
Ácido (2-trifluorometil-benzoimidazol-1-il)-acético, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10653425 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10653425 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07742DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic acid
CAS 313241-14-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H7F3N2O2
Número MDL MFCD00994711
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl benzimidazolyl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid
Clave InChI GPOYZFXQCCJBTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CC(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(trifluorometil)benzimidazol-1-il]acético
Peso molecular (g/mol) 244.173
PubChem CID 675083
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.17
Porcentaje de pureza 97%