Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)benzoico, TRC
Código de producto. 30453395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453395 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30453395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7906255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Fórmula molecular C8 H5 F3 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Toluic acid','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, NSC 88326, o-(Trifluoromethyl)benzoic acid, α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 190.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0242