Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)benzoico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15535056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535056 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15535056 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188451000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Punto de fusión 107.0°C to 110.0°C
Punto de ebullición 247.0°C (753.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C8H5F3O2
Fórmula lineal CF3C6H4CO2H
Número MDL MFCD00002476
Cantidad 100 g
Beilstein 09,III,2308
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
Clave InChI FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 190.12
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.