Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15525056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15525056 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15525056 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188450250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Punto de fusión 107.0°C to 110.0°C
Punto de ebullición 247.0°C (753.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C8H5F3O2
Fórmula lineal CF3C6H4CO2H
Número MDL MFCD00002476
Cantidad 25 g
Beilstein 09,III,2308
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
Clave InChI FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 190.12
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.