Learn More
Ácido 2-(trifluorometilo)benzoico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11433117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433117 100 g 100 g
11413117 5 g 5 g
11423117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16093.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 433-97-6
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00002476
Clave InChI FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 107°C to 110°C
Punto de ebullición 247°C to 254°C
Cantidad 100 g
Beilstein 976984
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza ≥98%