Learn More
2-(Trifluorometil)bencenotiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10520173 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10079541 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10520173 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00684EA
 Artículo restringido
En stock
CAS 13333-97-6
Fórmula molecular C7H5F3S
Peso molecular (g/mol) 178.172
Número MDL MFCD00068896
Clave InChI XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)bencenotiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.35g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3C6H4SH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 95%