Learn More
2-(Trifluorometil)bencenotiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Densidad | 1.35g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | CF3C6H4SH |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.18 |
| Porcentaje de pureza | 95% |