Learn More
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11458066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11458066 100 g 100 g
11414140 1 g 1 g
11438066 5 g 5 g
11448066 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11458066 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14108.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 776-04-5 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 776-04-5
Fórmula molecular C7H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 244.612
Número MDL MFCD00051696
Clave InChI ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethylbenzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, o-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, o-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 136616
Nombre IUPAC cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.585
Punto de ebullición 133°C to 135°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2651854
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.62
Porcentaje de pureza 98%