Learn More
2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11426870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426870 5 g 5 g
11416870 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19717.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1869-24-5
Fórmula molecular C7H6F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 225.185
Número MDL MFCD00042420
Clave InChI AFFPZJFLSDVZBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, 2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, o-trifluoromethylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-trifluoromethyl, pubchem11781, acmc-20a48s, ksc174g3h, 2-trifluoromethylbenzenesul fonamide
PubChem CID 2778018
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Punto de fusión 188°C to 192°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2697078
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 97%