Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405777 1 g 1 g
11415777 5 g 5 g
11425777 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24343.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1423-27-4 | C7H6BF3O2 | 189.928 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423-27-4
Fórmula molecular C7H6BF3O2
Peso molecular (g/mol) 189.928
Número MDL MFCD00236059
Clave InChI JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boranediol, o-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-boronobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolueneboronic acid
PubChem CID 2734387
Nombre IUPAC ácido [2-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2974465
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.93
Porcentaje de pureza 97%