Learn More
2-(Trifluorometil)benzamida, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438056 25 g 25 g
11428056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14103.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360-64-5
Fórmula molecular C8H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 189.14
Número MDL MFCD00014798
Clave InChI QBAYIBZITZBSFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzamide, o-trifluoromethylbenzamide, o-trifluoromethyl benzamide, unii-5u8y7e6aio, 2-trifluoromehtyl benzamide, benzamide, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl-benzamide, 5u8y7e6aio, synquest 4848-3-12
PubChem CID 67759
Nombre IUPAC 2-(trifluoromethyl)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzamide
Punto de fusión 161°C to 164°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2616148
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.14
Porcentaje de pureza ≥98%