Learn More
2-(Trifluorometil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470438 100 g 100 g
11450438 5 g 5 g
11460438 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24591.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 447-61-0 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde has been used in the preparation of ω-(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluorormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylates, methyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluoromethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxyacrylate via Wittig-Horner reaction. It is a reagent used as electrophilic component in a wide array of reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trifluorometil)benzaldehído se ha utilizado en la preparación de ω-(dimetilamino)-alquiletil-4(-2-(trifluorormetil)fenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilatos, metil (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluorometilfenil)vinil]-fenil]-3-metoxiacrilato mediante reacción de Wittig-Horner. Es un reactivo utilizado como componente electrofílico en una amplia variedad de reacciones.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 447-61-0
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.122
Número MDL MFCD00003337
Clave InChI ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
PubChem CID 123067
Nombre IUPAC 2-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.322
Punto de ebullición 70°C to 71°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.466
Cantidad 100 g
Beilstein 2045512
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 98%