Learn More
2-(Trifluorometilo)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10660395 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10660395 25 g Frasco de vidrio 25 g
10577373 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10660395 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232680250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 447-61-0 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 447-61-0
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.12
Número MDL MFCD00003337
Clave InChI ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
PubChem CID 123067
Nombre IUPAC 2-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 71.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CHO
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 25 g
Beilstein 07, III, 1013
Gravedad específica 1.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.