Learn More
2-(Trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10748075 1 g 1 g
10245574 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00885DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 88-17-5
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.127
Número MDL MFCD00007718
Clave InChI VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.2960g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal H2NC6H4CF3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 97%