Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410597 1 g 1 g
11420597 5 g 5 g
11430597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22443.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid is used as an acidic functional monomer for molecular imprinting of nicotine. And also used in the conventional functional monomer methacrylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(trifluorometil)acrílico se utiliza como monómero funcional ácido para la impresión molecular de la nicotina. Y también se utiliza en el monómero funcional convencional ácido metacrílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381-98-6
Fórmula molecular C4H2F3O2
Peso molecular (g/mol) 139.05
Número MDL MFCD00042424
Clave InChI VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Punto de fusión 49°C to 51°C
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)prop-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.06
Porcentaje de pureza 98%