Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10668824 5 g Frasco de vidrio 5 g
10389260 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10668824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313100050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-98-6
Fórmula molecular C4H2F3O2
Peso molecular (g/mol) 139.05
Número MDL MFCD00042424
Clave InChI VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)prop-2-enoico
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 86°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CF3)CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.